Learn More
Nabertherm™ Four à fond élévateur haute température
La table élévatrice motorisée facilite considérablement le chargement des fours haute température LHT/LB.Le chauffage intégral de la chambre cylindrique du four assure une uniformité optimale de la température.
Marque: Nabertherm™ LHB257WN4
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Temp. max :1650°C
- Contrôleur :P570
- modèle de table
- Dimensions intérieures :185 x 180 x 185
- Dimensions extérieures :390 x 590 x 765 mm
- Volume :2 L
- Charge connectée :3,4 kW
- Branchement électrique :Monophase
- Poids :50 kg
Spécification
P570 | |
2 L | |
185 x 180 x 185 mm |
Fond élévateur | |
1650°C | |
390 x 590 x 765 mm |