Learn More
Nabertherm™ Fours haute température, chauffés par des barres SiC
La durabilité des barres SiC lors d’un usage périodique, combinée à leur vitesse de chauffage élevée, fait de ces fours haute température des outils de laboratoire polyvalents.
Marque: Nabertherm™ LC034H6ON5
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Température maximale :1 400°C, 1 500°C ou 1 600°C
- Chambre de four revêtue de matériaux fibreux durables, non classifiés, de première classe
- Enveloppe en tôle d’acier inox structurée
- Enveloppe à double paroi pour maintenir des températures externes basses et une stabilité élevée
- Porte à guillotine optionnelle avec surface chaude orientée à l’opposé de l’opérateur
- Système de commutation avec relais d’état solide, et alimentation raccordée aux barres SiC
- Tiges chauffantes faciles à remplacer
- Ouverture réglable de l’entrée d’air, ouverture pour l’air d’échappement au niveau de la partie supérieure
- Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spécification
C550 | |
1600°C | |
Barre chauffante SiC | |
545 x 415 x 490 mm |
3 L | |
Four | |
210 x 120 x 120 mm | |
30 kg |