Learn More
Nabertherm™ Fours haute température, chauffés par des barres SiC
La durabilité des barres SiC lors d’un usage périodique, combinée à leur vitesse de chauffage élevée, fait de ces fours haute température des outils de laboratoire polyvalents.
Marque:  Nabertherm™ HC0356VNA
Code produit. 17317839
  • 26800.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Température maximale :1 400°C, 1 500°C ou 1 600°C
  • Chambre de four revêtue de matériaux fibreux durables, non classifiés, de première classe
  • Enveloppe en tôle d’acier inox structurée
  • Enveloppe à double paroi pour maintenir des températures externes basses et une stabilité élevée
  • Porte à guillotine optionnelle avec surface chaude orientée à l’opposé de l’opérateur
  • Système de commutation avec relais d’état solide, et alimentation raccordée aux barres SiC
  • Tiges chauffantes faciles à remplacer
  • Ouverture réglable de l’entrée d’air, ouverture pour l’air d’échappement au niveau de la partie supérieure
  • Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spécification
Spécification
P570
1500°C
Barre chauffante SiC
700 x 810 x 1500 mm
16 L
Four
300 x 200 x 260 mm
400 V