Learn More
Nabertherm™ Fours à haute température avec échelle pour la détermination de la perte par combustion et l’analyse thermogravimétrique (ATG)
Ces fours à haute température sont spécialement conçus pour déterminer la perte de combustion pendant l’hybridation et pour l’analyse thermo-gravimétrique dans le laboratoire.Le système complet se compose du four à haute température, d’un cadre de table, d’une échelle de précision avec des débits d’alimentation dans le four et d’un logiciel puissant.
Marque:  Nabertherm™ 001711570
Code produit. 17307839
  • 21730.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Éléments chauffants de haute qualité en disiliciure de molybdène
  • Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée avec un ventilateur de refroidissement supplémentaire pour que la température de la surface reste basse
  • Entrée d’air réglable
  • Ouverture pour l’air d’échappement au niveau de la partie supérieure
  • 4 balances disponibles pour différents poids maximum et plages de mise à l’échelle
  • Commande des procédés et documentation relatives aux pertes de température et de combustion par le biais du progiciel VCD, pour la surveillance
Spécification
Spécification
P570
1700°C
370 x 655 x 890 mm
5000 W
17 L
150 x 150 x 150 mm
400 V