Learn More
Nabertherm™ Fours à haute température avec éléments chauffants au bisilicide au molybdène et isolant de brique réfractaire
Les fours à haute température sont caractérisés par leur doublure avec des briques réfractaires légères robustes.Cette version est recommandée pour les procédés produisant des gaz ou des acides agressifs, tels que la fusion sous verre.
31605.00€ - 33440.00€
Spécification
Type de contrôleur | P570 |
---|---|
Capacité (métrique) | 16 L |
Dimensions (P x l x H) intérieures | 300 x 200 x 260 mm |
Dimensions (L x l x H) extérieures | 890 x 1000 x 1620 mm |
Tension | 400 V |
Code produit | Marque | max. (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | max. (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17327839
|
Nabertherm™
HF0356VNA |
1600°C |
31605.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17337839
|
Nabertherm™
HF0357VNA |
1700°C |
33440.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Boîtier à enveloppe double avec ventilateur de refroidissement pour diminuer la température de l’enveloppe
- Chauffage des deux côtés via des éléments chauffants au bisilicide au molybdène
- Isolation en brique réfractaire robuste et isolation spéciale pour le support
- Le panneau isolant latéral, fabriqué avec des blocs à rainure et languette, assure une faible perte de chaleur vers l’extérieur
- Isolation durable de la partie supérieure avec une suspension spéciale
- Porte pivotante parallèle guidée par chaîne pour ouvrir et fermer la porte avec précision, sans abîmer l’isolation
- Évent de vapeur dans le toit du four avec volets d’air d’échappement motorisés, contrôlé via la fonction supplémentaire du contrôleur
- Éléments chauffants commutés par thyristors
- Le plancher de four fait de briques réfractaires légères peut accueillir des poids de charge élevés
Spécification
P570 | |
300 x 200 x 260 mm | |
400 V |
16 L | |
890 x 1000 x 1620 mm | |
12000 W |