Learn More
Nabertherm™ Fours haute température avec éléments chauffants en disiliciure de molybdène et isolation en fibre
Grâce à leur construction solide et à leur conception autonome compacte, ces fours à haute température sont parfaits pour les procédés de laboratoire qui requièrent la plus haute précision.L’uniformité de la température et les caractéristiques pratiques exceptionnelles lui confèrent des références de très haute qualité.
Marque:  Nabertherm™ HT0357VNA
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 306.00000kg
Code produit. 17387839
  • 25500.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-10-2024
Description
  • Boîtier double coque avec refroidissement du ventilateur pour maintenir des températures basses dans la coque
  • Chauffage des deux côtés via des éléments chauffants en disiliciure de molybdène
  • Isolation en fibre de haute qualité renforcée par une isolation spéciale
  • Le panneau isolant latéral, fabriqué avec des blocs à rainure et languette, assure une faible perte de chaleur vers l’extérieur
  • Isolation durable de la partie supérieure avec une suspension spéciale
  • Porte pivotante parallèle avec guidage par chaîne pour une ouverture et une fermeture précises de la porte
  • Ventilation de la vapeur sur le toit du four avec volets d’air d’échappement motorisés, contrôlé via la fonction supplémentaire du contrôleur
  • Éléments chauffants commutés par thyristors
Spécification
Spécification
P570
Jusqu’à 1 750°C
300 x 200 x 260 mm
400 V
16 L
Éléments chauffants en disiliciure de molybdène et isolation en fibre
690 x 820 x 1860 mm
12500 W