Learn More
Wheaton™ Sachet autoclave à haute température
Sachet autoclave idéal pour l’élimination sûre des déchets biologiques.
Marque: Wheaton™ 370110
105.45 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Utilisable à des températures élevées
- Pour inactiver les échantillons biologiques les plus résistants
Spécification
Sachet autoclave pour matières contaminées | |
Oui | |
Autoclave | |
Non stérile | |
200 | |
415 x 600 mm |
Autoclavable | |
Autoclavage des déchets de laboratoire | |
Polypropylène | |
Risque biologique | |
Jusqu’à 135°C |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 14
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
31Heures
7Minutes
42Secondes
24
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Wheaton™ Sachet autoclave à haute température > Dimensions (L x l) : 415 x 600 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu