Learn More
Snijders Scientific Chambre de croissance végétale haute spécification
Click to view available options
Modèle:
MC1000
MC1750
Capacité (métrique):
1000 L
1750 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Entièrement programmable, avec jusqu’à 100 programmes et toutes les fonctionnalités nécessaires à la recherche actuelle sur la croissance végétale fonctionnant en temps réel
- Température, humidité et éclairage réglables pour les cycles de jour et de nuit
- Les options d’éclairage vont de 400 μmol m-2s-1 à 1 200 μmol m-2s-1 max, y compris les cycles d’atténuation et d’aube/crépuscule
- Large plage de températures de 4°C à 50°C
- Surface de croissance nette :0,9 à 1,8 m2 (MC1000), 1,4 à 2,8 m2 (MC1750)
- Hauteur de croissance :1,2 m
- Conception universelle pour répondre à toutes les exigences de l’utilisateur en matière de tests in vivo
- Système de refroidissement respectueux de l’environnement et économe en énergie (sans CFC)
- Connexion Ethernet pour écran de visualisation en ligne sur PC et/ou téléphone portable Android
- Connexion Ethernet pour la réception d’une alarme par e-mail
Spécification
Spécification
| Type de contrôleur | mTRON T |
| Capacité (métrique) | 1000 L |
| Humidité relative | 40 à 95% |
| Plage de températures (métrique) | 4°C à 50°C |
| Capteur d’humidité | Capteur capacitif |
| Source d’humidité | Ultrasonique |
| Modèle | MC1000 |
| Vitesse | 0,1 à 0,5 m/s |
| Précision de la température | ±1,0°C |
| Capteur | Capteur capacitif |
| Afficher plus |