Learn More
Cytiva Solution ddNTP haute pureté
Utilisation dans toute application nécessitant des ddNTP à haute pureté. Les solutions ddNTP à haute pureté Cytiva sont disponibles en tant que produits individuels ou dans un kit pratique.
Spécification
| Couleur | Incolore |
|---|---|
| Format | Liquide |
| À utiliser avec (application) | Séquençage didésoxy, réactions de génotypage |
| Pureté | ≥98 % |
| Concentration | 100 mM |
Description
- Chaque lot de ddNTP est testé fonctionnellement pour répondre ou dépasser les critères de séquençage de haute qualité avec l’ADN polymérase Thermo Sequenase™
- Haute pureté : > 98% de triphosphate
Séquençage didésoxy, réactions de génotypage
Spécification
| Incolore | |
| Séquençage didésoxy, réactions de génotypage | |
| 100 mM |
| Liquide | |
| ≥98 % | |
| 4 μmol (40 μl) |