Learn More
Masterflex™ Tubulure PFA-450 haute pureté
Ne se fissure pas sous contrainte. La tubulure translucide et de haute pureté offre une qualité et une clarté de surface supérieures
Marque: Masterflex™ MFLX06368-52
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Idéal pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, environnementales, de traitement des semi-conducteurs, alimentaires et de boissons, d’autoanalyseurs et nucléaires
- Substances extractibles faibles avec de l’eau déminéralisée et des acides, haute résistance aux contraintes et à la fissuration
- Résine conforme aux exigences de la FDA (21 CFR 177.1550)
- La tubulure est fabriquée conformément aux exigences de BPF
- Plage de températures : -195 à +260°C (-320 à +500°F)
- Stérilisation par autoclave, oxyde d’éthylène, irradiation aux rayons gamma et chaleur sèche
Spécification
Tubulure en PFA-450 | |
1/8 po | |
PFA | |
6,4 mm | |
7,6 m | |
1,6 mm | |
-195deg;C | |
Autoclave, oxyde d’éthylène, irradiation aux rayons gamma et chaleur sèche | |
600°psi | |
260°C |
Autoclavables | |
3 mm | |
1/4 po | |
25 pieds | |
1/16 po | |
–320deg;F | |
Tubulure à haute pureté PFA-450 Cole-Parmer | |
Translucide | |
500°F |