Description
- Lightweight and comfortable
- Adjustable neckline
- Good strength characteristics
- For procedures with with expected high levels of fluid
- Meets EN13795 requirements for Standard erformance
Spécification
Spécification
Dimensions | Large |
Certifications / conformité (Europe) | EN13795 |
À utiliser avec (application) | Surgical use |
Sexe | Unisex |
Longueur (impériale) | 56 in. |
Longueur (métrique) | 142 cm |
Nbre de poches | None |
Modèle | Reinforced, 7696 |
Type de produit | Surgical Gown |
Matériau | SMS |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ High Protection Surgical Gown, Reinforced >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu