Learn More
Idex Raccords haute pression, volume mort zéro
Les raccords PEEK ZDV fournissent des résultats précis
63.28€ - 70.96€
Spécification
Type | Raccord union |
---|---|
Pression nominale | 6000 psi |
Matériau | PEEK |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | Volume balayé | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | Volume balayé | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13010410
|
Idex
02014-37 |
0,01 po | 0,071 µl |
63.28€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13040390
|
Idex
02014-29 |
0,02 in | 0.283 μL |
70.96€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Circuit de liquide PEEK inerte
- Configuration à cône 10-32
Spécification
Raccord union | |
6000 psi | |
PEEK |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Idex Raccords haute pression, volume mort zéro