Learn More
UVP Transilluminateur à intensité variable UV hautes performances
Marque:  UVP 95-0423-02
Code produit. 12863928
  • 2365.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les transilluminateurs haute performance d’UVP sont tubes de 25 W et disposent d’un filtre spécialement conçu qui émet la lumière la plus uniforme possible à partir d’une unité à base de tubes.
Les unités sont dotées d’un dessus en acier inox facile à nettoyer et d’un couvercle anti-UV à charnière pour protéger l’utilisateur. Les réglages d’intensité élevée, moyenne et faible rendent l’unité adaptée à la visualisation et à la coupe de bande. Un ventilateur interne améliore la durée de vie du tube. Dimensions : 337 mm x 486 mm x 143 mm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers