Learn More
Merck Pompes haut débit
Inclut une conception à piston pour une plus grande puissance
1775.00€ - 2445.00€
Spécification
Comprend | 70 cm de tubulure de diamètre interne 0,25 in, filtre FA50 Millex™ pour une protection contre l’humidité en ligne |
---|---|
Certifications/Conformité | UL, CE |
Matériau | Fonte d’aluminium |
Poids (impériale) | 11,7 lb |
Poids (métrique) | 5,3 kg |
Code produit | Marque | Fréquence | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Fréquence | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10542975
|
Merck
WP6222050 |
50 Hz | 220 V |
2445.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10295413
|
Merck
WP6211560 |
60 Hz | 115 V |
1775.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Inclut une conception à piston pour une plus grande puissance
Fourni avec 70 cm de tubulure de 1/4 po., filtre Millex FA50 pour une protection contre l’humidité en ligne
- Fabriqué en fonte d’aluminium
- Raccord cannelé de 1/4 po
- Type de fourniture de tuyauterie : Pompe à vide
Certifications
Homologué UL, marqué CE
Spécification
70 cm de tubulure de diamètre interne 0,25 in, filtre FA50 Millex™ pour une protection contre l’humidité en ligne | |
Fonte d’aluminium | |
5,3 kg | |
8 in | |
10 in | |
5,4 bar |
UL, CE | |
11,7 lb | |
34 l/min | |
20,3 cm | |
25,4 cm |