Learn More
Thermo Scientific Chemicals Creuset en nicket de forme haute
28.60€ - 220.00€
Spécification
Description | Forme haute |
---|---|
Matériau | Nickel |
Product Type Specs | Creuset en nickel |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15493575
|
Thermo Scientific Chemicals
035883.KT |
20mL | 38mm | 35mm |
28.60€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15463585
|
Thermo Scientific Chemicals
035904.KT |
30mL | 41mm | 43mm |
49.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15423595
|
Thermo Scientific Chemicals
035925.KT |
50 ml | 44mm | 51mm |
57.10€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15483595
|
Thermo Scientific Chemicals
035946.KT |
75mL | 54mm | 57mm |
50.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15443605
|
Thermo Scientific Chemicals
035967.KT |
100mL | 61mm | 62mm |
78.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15403625
|
Thermo Scientific Chemicals
036019.KT |
250mL | 84mm | 78mm |
105.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15483625
|
Thermo Scientific Chemicals
036040.KT |
500mL | 101mm | 91mm |
220.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Forme haute | |
Nickel | |
Creuset en nickel |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche