Learn More
Applied Biosystems™ Kit RNA-to-cDNA™ haute capacité
Code produit. 10704217 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Nbre de réactions:
500 réactions
50 réactions
Conditionnement:
1 pièce
500 réactions
Code produit. 10704217
Marque: Applied Biosystems™ 4387406
Includes
Kit à 50 réactions : 1 x 50 μl de mélange enzymatique 20X (protéine bloquant la MuLV et la RNase) ; 1 x 500 μl de mélange de tampons RT 2X (comprend les dNTP, les octamères aléatoires et l’oligo(dT)16)
Le kit RNA-to-cDNA haute capacité Life Technologies est un kit de transcription inverse rationalisé conçu pour des performances optimales avec le Master Mix d’expression génétique TaqMan, le Master Mix Power SYBR Green pour PCR et d’autres enzymes pour PCR.
Le kit RNA-to-cDNA haute capacité est un kit de transcription inverse rationalisé comprenant :
  • Rapide : temps de réaction bref (généralement 30 à 60 min)
  • Pratique : flux de travail facile avec peu d’étapes de pipetage (2 tubes)
  • Fiable : transcription inverse des cibles abondantes et limitées
  • Flexible : protocole optimisé en deux étapes permettant d’obtenir de multiples réactions de PCR à partir d’une seule réaction de transcription inverse
  • Température de réaction optimale : 37°C
  • Taille du produit final : 7 kb ou moins
Synthèse rationalisée d’ADNc tout en assurant une sensibilité de détection Les composants fonctionnent ensemble pour fournir une transcription inverse sensible et spécifique sur une vaste gamme de quantités de modèles. L’amplification d’une série de dilution de l’étalon de référence pour concentration d’ARN fait preuve d’une transcription inverse et d’une efficacité de PCR exceptionnelle sur onze ordres de grandeur. Cette vaste plage dynamique permet à un ensemble de conditions de réaction de détecter les transcriptions de gènes très actifs ainsi que de ceux faiblement exprimés. La formulation à deux tubes réduit le temps de réaction et nécessite moins d’étapes de pipetage qu’avec le kit haute capacité de transcription inverse d’ADNc, tout en maintenant de hautes performances.
PCR & PCR en temps réel, transcription inverse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage
• Mélange enzymatique 20X (1 x 50 μl)
• Mélange de tampon RT 2X (1 x 500 μl)
Conserver entre –25°C et –15°C.
Le mélange de tampon peut être conservé entre 2°C et 8°C jusqu’à 6 mois.
Format Kit
Vitesse de réaction 30 à 60 min
Technique Transcription inverse
Température de réaction optimale 37°C
Quantité 50 réactions
Transcriptase inverse MultiScribe
Activité de la ribonucléase H Oui
Conditions d’expédition Glace carbonique
À utiliser avec (application) PCR en temps réel (qPCR), RT-PCR
Type de produit final ADNc premier brin
Nbre de réactions 50 réactions
Format de réaction Composants prémélangés
Type de réactif Transcription inverse
Taille (produit final) Jusqu’à 7 kb
Matériau de départ ARN