Learn More
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11965018
|
Leica Microsystems
11506238 |
100X / 1,25 |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||||
11945018
|
Leica Microsystems
11506228 |
10X / 0,22 |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||||
11955018
|
Leica Microsystems
11506236 |
40X / 0,65 |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||||
Description
Le Leica DM1000 est l’instrument idéal pour les laboratoires biologiques, médicaux et cliniques. L’instrument peut être configuré pour répondre à des exigences spécifiques en choisissant parmi une sélection de tubes pour observation, de modules ergonomiques, d’objectifs et de commandes réglables. Veuillez noter qu’un système complet comprend l’unité de microscope principale, un tube pour observation et l’équipement à fond clair ou à contraste de phase. Les équipements fluorescents nécessitent également qu’un équipement à fond clair ou à contraste de phase soit commandé.