Learn More
Brady™ Lecteur portable HH83 - HF, NFC, codes-barres
Les lecteurs HH83 permettent une collecte de données de codes-barres rapide, précise et fiable. Lecteurs renforcés pour la collecte de données dans les environnements industriels difficiles.
Marque: Brady™
Code nomenclature Nacres: NB.79
Informations supplémentaires : Poids : 0.34000kg
Description
- Lecteurs renforcés pour la collecte de données dans les environnements industriels difficiles
- Conception ergonomique pour une utilisation prolongée, protection IP65 et résistance aux chutes
- Mise à niveau vers le modèle RFID ACD si nécessaire
- Capteur de présence d’objet (ToF) déclenchant automatiquement la lecture
- Remplacement à chaud de la batterie vide et installation d’une nouvelle complètement chargée en quelques secondes
- Les lecteurs HH83 permettent une collecte de données de codes-barres rapide, précise et fiable.
Spécification
100/240 V at 50/60 Hz | |
Gorilla Glass 3, Color Touchscreen | |
1280 x 720 | |
2 GB RAM, 16 GB Flash, MicroSD Slot for SDXC Cards | |
7 in. | |
3.1 in. | |
1.4 in. | |
11.99 oz. | |
10 to 95% (Non-condensing) | |
2 Years |
Brady HH83 Reader 2D Imager | |
1 Reader | |
Handheld | |
177 mm | |
78 mm | |
35 mm | |
340 g | |
RFID Labeling, Asset Tracking, Warehouse Marking, Temperature Labeling, Food and Beverage, Inspection Tagging, Security Identification | |
Handheld Device, Changeable Battery (Pre-installed), Wrist Strap, Safety and Regulations Card | |
Android 10 |