Learn More
Brady™ Lecteur LTE portable HH83 - HF, NFC, codes-barres
Code produit. 17885265
Click to view available options
Type de connexion:
Appareil portatif
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17885265
Marque: Brady™ 310379
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les lecteurs HH83 permettent une collecte de données de codes-barres rapide, précise et fiable. Lecteurs renforcés pour la collecte de données dans les environnements industriels difficiles.
  • Lecteurs renforcés pour la collecte de données dans les environnements industriels difficiles
  • Conception ergonomique pour une utilisation prolongée, protection IP65 et résistance aux chutes
  • Mise à niveau vers le modèle RFID ACD si nécessaire
  • Capteur de présence d'objet (ToF) déclenchant automatiquement la lecture
  • Remplacement à chaud de la batterie vide et installation d'une nouvelle complètement chargée en quelques secondes
  • Les lecteurs HH83 permettent une collecte de données de codes-barres rapide, précise et fiable.
Spécification
Hauteur (métrique) 177 mm
Hauteur (impériale) 7 in.
Largeur (métrique) 78 mm
Largeur (impériale) 3.1 in.
Profondeur (métrique) 35 mm
Profondeur (impériale) 1.4 in.
Poids (métrique) 340 g
Poids (impériale) 11.99 oz.
À utiliser avec (application) RFID Labeling, Asset Tracking, Warehouse Marking, Temperature Labeling, Food and Beverage, Inspection Tagging, Security Identification
Humidité 10 to 95% (Non-condensing)
Comprend Handheld Device, Changeable Battery (Pre-installed), Wrist Strap, Safety and Regulations Card
Garantie 2 Years
Type de logiciel Android 10
Quantité 1 Reader
Type Brady HH83 Reader 2D Imager/LTE
Type de connexion Appareil portatif
Mémoire pour les données 2 GB RAM, 16 GB Flash, MicroSD Slot for SDXC Cards
Type d’affichage Gorilla Glass 3, Color Touchscreen
Alimentation électrique 100/240 V at 50/60 Hz
Résolution 1280 x 720
Alternate Part Number B-HH83-2D-LTE