Learn More
Gilson™ Tête de pompe HF2 pour pompe péristaltique Gilson™
Marque:  Gilson™ F110707
Code produit. 12316122
  • 1025.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Ajoutez des canaux à votre MINIPULS™ 3 ou Evolution et bénéficiez d’une flexibilité encore plus grande dans votre laboratoire.
Têtes de pompe MINIPULS 3
Choisissez parmi ces têtes de pompe MINIPULS 3 :
  • R1—Tête de pompe monocanal
  • R4—Tête de pompe à quatre canaux
  • R8—Tête de pompe à huit canaux
  • R2—Tête de pompe à deux canaux
  • R2HF—Tête de pompe à débit élevé à deux canaux
  • R4HF—Tête de pompe à débit élevé à quatre canaux
Tête de pompe MINIPULS Evolution
Choisissez parmi ces têtes de pompe MINIPULS Evolution :
  • MF1—Tête de pompe avec une cartouche
  • MF4—Tête de pompe avec quatre cartouches
  • HF2—Tête de pompe avec deux cartouches à haut débit
Spécification
Spécification
1 à 340 ml/min