Learn More
Abnova™ Sonde FISH de translocation du gène HEY1/NCOA2 DY
Sondes FISH marquées pour l’identification de la translocation de gènes à l’aide de la technique d’hybridation in situ fluorescente.
1475.00€ - 2430.00€
Spécification
Contenu et stockage | Stockage à 4°C dans l’obscurité. |
---|---|
Marqueur ou colorant | FITC, Texas Red |
À utiliser avec (application) | Hybridation in situ en fluorescence (cellule), hybridation in situ en fluorescence (sections intégrées à la paraffine fixe formaline/PFA) |
Comprend | Coloration de contraste DAPI (1500 ng/ml) 250 ul |
Site | 8q13.3, 8q21.13 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16053545
|
Abnova™
FT0005.200uL |
200 μl |
2430.00€
200µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16043545
|
Abnova™
FT0005.100uL |
100 μl |
1475.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
La technique FISH est une technique utilisée pour identifier et localiser la présence ou l’absence de séquences d’ADN spécifiques sur les cellules et les tissus. Abnova a développé une gamme de sondes FISH pour la détection de l’amplification, de la perte et de la translocation de gènes. Chaque sonde FISH est dotée d’une paire de sondes marquées au fluorophore spécifiques à un locus provenant d’une bibliothèque de chromosomes bactériens (BAC).
Avantages
- Sondes bicolores pour une détection rapide, sensible et spécifique
- Travaillez sur la propagation des métaphases, les tissus enrobés de paraffine et les tissus congelés
- Identifiez l’amplification, la perte et la translocation des gènes
- Rapport signal-bruit élevé
- Réactivité croisée faible
Spécification
Stockage à 4°C dans l’obscurité. | |
Hybridation in situ en fluorescence (cellule), hybridation in situ en fluorescence (sections intégrées à la paraffine fixe formaline/PFA) | |
8q13.3, 8q21.13 | |
Sonde FISH de translocation des gènes HEY1 / NCOA2 DY |
FITC, Texas Red | |
Coloration de contraste DAPI (1500 ng/ml) 250 ul | |
HEY1, NCOA2 |