Learn More
Bromure d’hexylmagnésium, solution 0,8 M dans le THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10714385
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3761-92-0, 109-99-9
Formule moléculaire C6H13BrMg
Poids moléculaire (g/mol) 189.38
Numéro MDL MFCD00000046
Clé InChI SFXUWNMDTWQSHE-UHFFFAOYSA-M
Synonyme hexylmagnesium bromide, magnesium, bromohexyl, n-hexylmagnesium bromide, n-hexmgbr, hexyl magnesium bromide, n-hexyl magnesium bromide, hexylmagnesium bromide solution, sfxuwnmdtwqshe-uhfffaoysa-m, hexylmagnesium bromide solution, 2.0 m in diethyl ether, grignard reagent
CID PubChem 4184939
Nom IUPAC bromo(hexyl)magnesium
SMILES CCCCCC[Mg]Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexylmagnesium bromide
Note relative au nom 0.8M solution in THF
Couleur Marron
Densité 0.9800g/mL
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire CH3(CH2)5MgBr
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 0.98
Poids de la formule 189.39
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hexylmagnesium bromide, 0.8M sloution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.