Learn More
Hexylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
23.10€ - 221.00€
Identifiants chimiques
CAS | 111-26-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H15N |
Poids moléculaire (g/mol) | 101.19 |
Numéro MDL | MFCD00008240 |
Clé InChI | BMVXCPBXGZKUPN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hexylamine, 1-aminohexane, n-hexylamine, 1-hexanamine, 1-hexylamine, mono-n-hexylamine, hexanamine, hexyl amine, unii-ci4e002zv8, hexyl-amine |
CID PubChem | 8102 |
ChEBI | CHEBI:5712 |
Nom IUPAC | hexane-1-amine |
SMILES | CCCCCCN |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10368340
|
Thermo Scientific Acros
204720050 |
5 mL | Flacon en verre |
23.10€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10688504
|
Thermo Scientific Acros
204721000 |
100 ml | Flacon en verre |
35.60€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10318440
|
Thermo Scientific Acros
204725000 |
500 mL | Flacon en verre |
101.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10207123
|
Thermo Scientific Acros
204720010 |
1 L | Flacon en verre |
221.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
111-26-2 | |
101.19 | |
BMVXCPBXGZKUPN-UHFFFAOYSA-N | |
8102 | |
hexane-1-amine |
C6H15N | |
MFCD00008240 | |
hexylamine, 1-aminohexane, n-hexylamine, 1-hexanamine, 1-hexylamine, mono-n-hexylamine, hexanamine, hexyl amine, unii-ci4e002zv8, hexyl-amine | |
CHEBI:5712 | |
CCCCCCN |
Spécification
Hexylamine | |
111-26-2 | |
Incolore à jaune | |
130.0°C | |
Authentique | |
C6H15N | |
1.4170 to 1.4190 | |
04, 188 | |
0.75 | |
Solubility in water: 14g/L (20°C). | |
CCCCCCN | |
101.19 | |
CHEBI:5712 | |
101.19 | |
Liquide |
99% | |
-19.0°C | |
0.7500g/mL | |
27°C | |
98.5% min. (GC) | |
CH3(CH2)5NH2 | |
MFCD00008240 | |
07,170 | |
hexylamine, 1-aminohexane, n-hexylamine, 1-hexanamine, 1-hexylamine, mono-n-hexylamine, hexanamine, hexyl amine, unii-ci4e002zv8, hexyl-amine | |
BMVXCPBXGZKUPN-UHFFFAOYSA-N | |
hexane-1-amine | |
8102 | |
0.83 mPa.s (20°C) | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Toxique par contact cutané.
Toxique en cas d’ingestion.
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau/se doucher.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-851-8
missing translation for 'rtecsNumber' : MQ4540000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Hexylamine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.