Learn More
Alcool hexylique, 98 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10636204 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Tambour métallique
Conditionnement:
100mL
10L
1L
2.50L
25L
Code produit. 10636204
Marque: Thermo Scientific Acros 120790100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 111-27-3 | C6H14O | 102.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-27-3
Formule moléculaire C6H14O
Poids moléculaire (g/mol) 102.18
Numéro MDL MFCD00002982
Clé InChI ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-hexanol, hexyl alcohol, hexanol, n-hexanol, n-hexyl alcohol, 1-hexyl alcohol, 1-hydroxyhexane, amylcarbinol, caproyl alcohol, pentylcarbinol
CID PubChem 8103
ChEBI CHEBI:87393
Nom IUPAC hexane-1-ol
SMILES CCCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexyl alcohol
Acidité 0.02mg KOH/g max.
Point de fusion -52.0°C
Densité 0.8136g/mL
Point d’ébullition 156.0°C to 157.0°C
Point d’éclair 59°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Récipient en plastique
Formule linéaire CH3(CH2)5OH
Indice de réfraction 1.4170 to 1.4190
Quantité 10 L
Beilstein 01, 407
Merck Index 15, 4734
Gravité spécifique 0.8136
Informations sur la solubilité Solubility in water: 6g/L (25°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosité 5.3 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 102.18
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Pures
Forme physique Liquide