Learn More
Alcool hexylique, 98 %, pur, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10477690
Alcool hexylique, 98 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10477690
1 L, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Tambour métallique
Code produit. 10477690
Marque: Thermo Scientific Acros 120790010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-27-3
Formule moléculaire C6H14O
Poids moléculaire (g/mol) 102.18
Numéro MDL MFCD00002982
Clé InChI ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-hexanol, hexyl alcohol, hexanol, n-hexanol, n-hexyl alcohol, 1-hexyl alcohol, 1-hydroxyhexane, amylcarbinol, caproyl alcohol, pentylcarbinol
CID PubChem 8103
ChEBI CHEBI:87393
Nom IUPAC hexane-1-ol
SMILES CCCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexyl alcohol
Acidité 0.02mg KOH/g max.
Point de fusion -52.0°C
Densité 0.8136g/mL
Point d’ébullition 156.0°C to 157.0°C
Point d’éclair 59°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)5OH
Indice de réfraction 1.4170 to 1.4190
Quantité 1 L
Beilstein 01, 407
Merck Index 15, 4734
Gravité spécifique 0.8136
Informations sur la solubilité Solubility in water: 6g/L (25°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosité 5.3 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 102.18
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Pures
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0434110 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/03/2024 Catalog Number120790100,120790010,120791000,120790025,120790250
Numéro de lotA0454023 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number120790100,120790010,120791000,120790025,120790250
Numéro de lotA0448812 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/01/2023 Catalog Number120790100,120790010,120791000,120790025,120790250
Numéro de lotA0415062 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number120790100,120790010,120791000,120790025,120790250
Numéro de lotA0443578 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/06/2022 Catalog Number120790100,120790010,120791000,120790025,120790250
Nom du produit
Alcool hexylique, 98 %, pur, Thermo Scientific Chemicals >