Learn More
Acétate d’hexyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
21.80€ - 99.10€
Identifiants chimiques
CAS | 142-92-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H16O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 144.21 |
Clé InChI | AOGQPLXWSUTHQB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-hexyl acetate, 1-hexyl acetate, hexyl ethanoate, acetic acid hexyl ester, n-hexyl ethanoate, acetic acid, hexyl ester, hexyl alcohol, acetate, l-hexyl acetate, fema no. 2565, natural |
CID PubChem | 8908 |
ChEBI | CHEBI:87510 |
Nom IUPAC | Acétate d’hexyle |
SMILES | CCCCCCOC(=O)C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10593691
|
Thermo Scientific Acros
148500250 |
25 mL | Flacon en verre |
21.80€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10103390
|
Thermo Scientific Acros
148500010 |
1 L | Flacon en verre |
63.70€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11984911
|
Thermo Scientific Acros
148500025 |
2.5 L | Flacon en verre |
99.10€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
142-92-7 | |
144.21 | |
n-hexyl acetate, 1-hexyl acetate, hexyl ethanoate, acetic acid hexyl ester, n-hexyl ethanoate, acetic acid, hexyl ester, hexyl alcohol, acetate, l-hexyl acetate, fema no. 2565, natural | |
CHEBI:87510 | |
CCCCCCOC(=O)C |
C8H16O2 | |
AOGQPLXWSUTHQB-UHFFFAOYSA-N | |
8908 | |
Acétate d’hexyle |
Spécification
Hexyl acetate | |
142-92-7 | |
Incolore à jaune | |
168.0°C to 170.0°C | |
Authentique | |
C8H16O2 | |
1.4070 to 1.4110 | |
0.871 | |
Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in alcohol and ether | |
CCCCCCOC(=O)C | |
144.21 | |
CHEBI:87510 | |
99% |
1mg KOH/g max. | |
-80.0°C | |
0.8710g/mL | |
43°C | |
98.5% min. (GC) | |
CH3CO2C6H13 | |
02,132 | |
n-hexyl acetate, 1-hexyl acetate, hexyl ethanoate, acetic acid hexyl ester, n-hexyl ethanoate, acetic acid, hexyl ester, hexyl alcohol, acetate, l-hexyl acetate, fema no. 2565, natural | |
AOGQPLXWSUTHQB-UHFFFAOYSA-N | |
Acétate d’hexyle | |
8908 | |
144.21 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 205-572-7
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Hexyl acetate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.