Learn More
Acétate d’hexyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10103390
Click to view available options
Quantité:
25 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142-92-7
Formule moléculaire C8H16O2
Poids moléculaire (g/mol) 144.21
Clé InChI AOGQPLXWSUTHQB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-hexyl acetate, 1-hexyl acetate, hexyl ethanoate, acetic acid hexyl ester, n-hexyl ethanoate, acetic acid, hexyl ester, hexyl alcohol, acetate, l-hexyl acetate, fema no. 2565, natural
CID PubChem 8908
ChEBI CHEBI:87510
Nom IUPAC Acétate d’hexyle
SMILES CCCCCCOC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexyl acetate
Acidité 1mg KOH/g max.
Point de fusion -80.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8710g/mL
Point d’ébullition 168.0°C to 170.0°C
Point d’éclair 43°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CO2C6H13
Indice de réfraction 1.4070 to 1.4110
Quantité 1 L
Beilstein 02,132
Gravité spécifique 0.871
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 144.21
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Hexyl acetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.