Learn More
Hexétidine, mélange de stéréoisomères, 97 % Code produit.: 11309475
Hexétidine, mélange de stéréoisomères, 97 %
Code produit. 11309475
5 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Code produit. 11309475
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L18699.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141-94-6
Formule moléculaire C21H45N3
Poids moléculaire (g/mol) 339.612
Numéro MDL MFCD00010428
Clé InChI DTOUUUZOYKYHEP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexetidine, oraldene, hexoral, glypesin, hextril, elsix, collu hextril, sterilate, sterisil, triocil
CID PubChem 3607
Nom IUPAC 1,3-bis(2-éthylhexyl)-5-méthyl-1,3-diazinan-5-amine
SMILES CCCCC(CC)CN1CC(CN(C1)CC(CC)CCCC)(C)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexetidine
Note relative au nom mixture of stereoisomers
Densité 0.889
Point d’ébullition 160°C (0.4 mmHg)
Point d’éclair 70°C (158°F)
Indice de réfraction 1.4645
Quantité 5 g
Beilstein 161071
Merck Index 14,4703
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 339.61
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10212834 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number
Numéro de lot10050537 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number
Numéro de lot10169376 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2021 Catalog Number
Numéro de lot10189678 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2021 Catalog Number
Numéro de lot10184136 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2021 Catalog Number
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hexétidine, mélange de stéréoisomères, 97 % >