Learn More
Hexarhodium hexadecarbonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
0.1 g
0.5 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Hexarhodium hexadecacarbonyl |
Point de fusion | >300°C |
Quantité | 0.1 g |
Numéro UN | UN3466 |
Poids de la formule | 1065.6 |
Pourcentage de pureté | 98% |