Learn More
Anhydride hexanoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11460198
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
It is used as a reactant in the synthesis of acremomannolipin A. It is used in green synthesis of esters of acyclovir (acyclovir prodrugs), in the preparation of hexanoyl-modified chitosan nanoparticles, chitosan-based polymeric surfactants via N-acylation of chitosans.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme réactif dans la synthèse de l’acremomannolipine A. Il est utilisé dans la synthèse verte d’esters d’acyclovir (promédicament de l’acyclovir), dans la préparation de nanoparticules de chitosan modifiées par hexanoyle, de surfactants polymériques à base de chitosan via la N-acylation des chitosans.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Conserver à l’écart des agents oxydants, des bases, de l’eau et de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2051-49-2
Formule moléculaire C12H22O3
Poids moléculaire (g/mol) 214.305
Numéro MDL MFCD00009509
Clé InChI PKHMTIRCAFTBDS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexanoic anhydride, caproic anhydride, hexanoic acid, anhydride, n-hexanoic anhydride, hexanoic acid, 1,1'-anhydride, unii-gg70y8ltby, n-caproic anhydride, caproic acid anhydride, capronic acid anhydride, n-hexanoic acid anhydride
CID PubChem 74918
Nom IUPAC Hexanoate d’hexanoyle
SMILES CCCCCC(=O)OC(=O)CCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexanoic anhydride
Point de fusion -40°C
Densité 0.928
Point d’ébullition 246°C to 248°C
Point d’éclair 128°C (262°F)
Odeur Unpleasant
Formule linéaire [CH3(CH2)4CO]2O
Indice de réfraction 1.429
Quantité 50 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1776561
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Hydrolyzes in water.
Poids de la formule 214.31
Pourcentage de pureté 98%