Learn More
Anhydride hexanoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10032340
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2051-49-2
Formule moléculaire C12H22O3
Poids moléculaire (g/mol) 214.3
Numéro MDL MFCD00009509
Clé InChI PKHMTIRCAFTBDS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexanoic anhydride, caproic anhydride, hexanoic acid, anhydride, n-hexanoic anhydride, hexanoic acid, 1,1'-anhydride, unii-gg70y8ltby, n-caproic anhydride, caproic acid anhydride, capronic acid anhydride, n-hexanoic acid anhydride
CID PubChem 74918
Nom IUPAC Hexanoate d’hexanoyle
SMILES CCCCCC(=O)OC(=O)CCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexanoic anhydride
Note relative au nom 99%
Point de fusion -40°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9260g/mL
Point d’ébullition 246°C to 248°C
Point d’éclair 130°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [CH3(CH2)4CO]2O
Indice de réfraction 1.4270 to 1.429
Quantité 250 g
Beilstein 02, 324
Gravité spécifique 0.926
Informations sur la solubilité Solubility in water: 72g/L. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Poids de la formule 214.3
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Des mesures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Hexanoic anhydride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.