Learn More
Hexanes, Optima™ pour HPLC et GC, Fisher Chemical
Haute pureté et solvant polyvalent adapté à l’HPLC, à la spectrophotométrie, au GC/MS et à l’analyse des résidus de pesticides
122.00€ - 264.00€
Identifiants chimiques
CAS | 92112-69-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H14 |
Poids moléculaire (g/mol) | 86.18 |
Numéro MDL | MFCD02179311 |
Clé InChI | VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes |
CID PubChem | 8058 |
ChEBI | CHEBI:29021 |
Nom IUPAC | hexane |
SMILES | CCCCCC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15537059
|
Fisher Chemical
H303-1 |
1 L | Flacon ambré à col large |
122.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15547059
|
Fisher Chemical
H303-4 |
4 L | Verre sodocalcique ambré |
239.00€
4L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15557059
|
Fisher Chemical
H303-SK4 |
4 L | Verre ambré Safe-Cote™ |
264.00€
4L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Haute pureté et solvant polyvalent adapté à l’HPLC, à la spectrophotométrie, au GC/MS et à l’analyse des résidus de pesticides
- Mélange d’hexanes où la teneur en n-hexane est de ≥60 %
- Examiné pour détecter les contaminants fluorescents et absorbants par UV afin de réduire les interférences pour des lignes de base plus lisses
- Testé par GC-ECD pour assurer des niveaux de résidus halogénés minimaux (≤10 ng/L) afin de démontrer la pertinence pour analyser des pesticides et testés pour la pertinence du GC/MS
- Conforme également aux spécifications ACS
- Usage exclusivement réservé à la recherche
Identifiants chimiques
92112-69-1 | |
86.18 | |
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N | |
8058 | |
hexane |
C6H14 | |
MFCD02179311 | |
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes | |
CHEBI:29021 | |
CCCCCC |
Spécification
Hexanes | |
1 AU max. at 195nm, 0.25 AU max. at 210nm, 0.07 AU max. at 220nm, 0.005 AU max. at 254nm | |
Incolore | |
69°C | |
Pass test | |
High purity mobile phase for HPLC and/or extraction solvent for GC applications | |
99.9% min by GC | |
C6H14 | |
160mbar at 20°C | |
0.31 mPa/s at 20°C | |
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes | |
CCCCCC | |
86.18 | |
CHEBI:29021 | |
OPTIMA™ |
-95°C | |
92112-69-1 | |
0.659g/cm³ | |
−95°C (−139°F) | |
Liquide | |
1.3740 to 1.3780 | |
1ppm max. | |
MFCD02179311 | |
1208 | |
0.01% Max. | |
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N | |
hexane | |
8058 | |
86.18 |
Sécurité et traitement
DANGER!
Emergency Overview
Extremely flammable liquid and vapor. Irritating to eyes and skin. May cause irritation of respiratory tract. Aspiration hazard if swallowed - can enter lungs and cause damage. Danger of serious damage to health by prolonged exposure. Possible risk of impaired fertility. Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment. Use personal protective equipment. Keep away from open flames, hot surfaces and sources of ignition. Use only under a chemical fume hood. Wash off immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Obtain medical attention. Obtain medical attention. Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes.
NFPA
Health:2
Flammability:3
Instability:0
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class 3, : Flammable Liquid
- Hexanes
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: hexane