Learn More
Hexanes, isomères mixtes, (n-hexane 60+ %), Thermo Scientific Chemicals
Description
Hexane mixed isomers is used in the laboratory to extract oil and grease contaminants from water and soil for analysis. As a non-polar solvent, it is used in chromatography. It plays important role in the preparation of glues for shoes, leather products, and roofing. It is also used for reactions that involve very strong bases such as the preparation of Grignard reagents. Also involved in the preparation of organolithiums compounds namely butyl lithium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hexanes |
| Point de fusion | -95°C |
| Note relative au nom | Mixed isomers |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 0.67 g/mL |
| Point d’ébullition | 65°C to 70°C |
| Quantité | 500 mL |
| Point d’éclair | <-23°C (-9°F) |
| Forme physique | Liquide |
| Indice de réfraction | 1.3795 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Hexanes, mixed isomers
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Hexane, branched andlinear