Learn More
Hexanes, pour HPLC, contient env. 95 % de n-hexane, Thermo Scientific Chemicals
107.54€ - 236.18€
Identifiants chimiques
CAS 92112-69-1
Formule moléculaire C6H14
Numéro MDL MFCD00009520
Synonyme Hex
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10356401
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
268360010
1 L Flacon en verre
107.54€
1L
10217310
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
268360025
2.5 L Flacon en verre
236.18€
2.50L
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour HPLC
Spécification
Identifiants chimiques
92112-69-1
C6H14
MFCD00009520
Hex
Spécification
Hexanes
(1 cm cell vs HPLC−grade water), 0.005 max. at 250nm, 0.01 max. at 240nm, 0.03 max. at 230nm, 0.07 max. at 220nm, 0.25 max. at 210nm, 0.7 max. at 200nm
0.6590g/mL
CH3(CH2)4CH3
Vapor Pressure: 160mbar at 20°C
14, 4694
86.18
(95% n-Hexane)
92112-69-1
C6H14
MFCD00009520
01, 142
Hex
HPLC
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hexanes, pour HPLC, contient env. 95 % de n-hexane, Thermo Scientific Chemicals