Learn More
Hexanes, extra pur, fraction, faible teneur en hydrocarbures aromatiques, SLR, Fisher Chemical
27.55€ - 136.00€
Identifiants chimiques
CAS | 92112-69-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H14 |
Poids moléculaire (g/mol) | 86.18 |
Numéro MDL | MFCD00009520 |
Clé InChI | VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes |
CID PubChem | 8058 |
ChEBI | CHEBI:29021 |
Nom IUPAC | hexane |
SMILES | CCCCCC |
Description
Hexanes, extra pur, fraction, faible teneur en hydrocarbures aromatiques, SLR
Identifiants chimiques
92112-69-1 | |
86.18 | |
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N | |
8058 | |
hexane |
C6H14 | |
MFCD00009520 | |
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanesAfficher plus | |
CHEBI:29021 | |
CCCCCC |
Spécification
-95°C | |
Incolore | |
Flacon en verre ambré | |
C6H14 | |
160mbar at 20°C | |
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes | |
CCCCCC | |
86.18 | |
CHEBI:29021 |
92112-69-1 | |
63°C to 79°C | |
Liquide | |
MFCD00009520 | |
0.31 mPaS at 20°C | |
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N | |
hexane | |
8058 | |
86.18g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Hexanes
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hexanes, extra pur, fraction, faible teneur en hydrocarbures aromatiques, SLR, Fisher Chemical