Learn More
Hexanes, pour analyse, mélange d’isomères, Thermo Scientific Chemicals
31.00€ - 129.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexanes
Point de fusion -95.0°C
CAS 92112-69-1, 110-54-3
Acidité 0.0002 meq/g max.
Densité 0.6590g/mL
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10405485
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
390740010
1 L Flacon en verre N/A N/A N/A
11340856
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
390740025
2.5 L Flacon en verre N/A N/A N/A
11984401
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
390740100
10 L Récipient en plastique N/A N/A N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Hexanes
92112-69-1, 110-54-3
0.6590g/mL
−22°C
1.3748 to 1.3810
0.659
CH3(CH2)4CH3
0.01% max.
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and chloroform
Analytique
-95.0°C
0.0002 meq/g max.
69.0°C
Liquide
0.0005% max.
C6H14
0.31 mPa.s (20°C)
Hex
86.18
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Highly flammable liquid and vapor. May be fatal if swallowed and enters airways. Causes skin irritation. May cause drowsiness or dizziness. Suspected of damaging fertility. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. Toxic to aquatic life with long lasting effects.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Danger
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Hexanes, pour analyse, mélange d’isomères, Thermo Scientific Chemicals