Learn More
Hexanes, 99 %, pour spectroscopie ACS, mélange d’isomères, Thermo Scientific Chemicals
49.14€ - 165.83€
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexanes
Point de fusion -95.0°C
Note relative au nom Mixture of isomers, for spectroscopy
Absorbance 0.01 max. at 280nm, 0.01 max. at 400nm, 0.02 max. at 250nm, 0.04 max. at 240nm, 0.1 max. at 230nm, 0.2 max. at 220nm, 0.3 max. at 210nm, 1 max. at 195nm
CAS 92112-69-1, 110-54-3
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10371201
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
411555000
500 mL Flacon en verre EcoSafPak™
49.14€
500mL
10127333
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
411550025
2.5 L Flacon en verre
165.83€
2.50L
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour spectroscopie UV/VIS
Spécification
Spécification
Hexanes
Mixture of isomers, for spectroscopy
92112-69-1, 110-54-3
69.0°C
Liquide
99%
0.659
0.0003 meq/g max.
MFCD00009520
0.31 mPa.s (20°C)
14, 4694
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and chloroform
99%
-95.0°C
0.01 max. at 280nm, 0.01 max. at 400nm, 0.02 max. at 250nm, 0.04 max. at 240nm, 0.1 max. at 230nm, 0.2 max. at 220nm, 0.3 max. at 210nm, 1 max. at 195nm
0.6590g/mL
−22°C
1.3748 to 1.3810
0.001% max.
C6H14
CH3(CH2)4CH3
Vapor Pressure: 160mbar at 20°C
01, 142
Hex
86.18
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
May be fatal if swallowed and enters airways.
Toxic to aquatic life with long lasting effects.
Causes skin irritation.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
May cause drowsiness or dizziness.
Suspected of damaging fertility.
H
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Use personal protective equipment as required.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTRE or doctor/physician.
Do NOT induce vomiting.
Avoid release to the environment.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-777-6
missing translation for 'rtecsNumber' : MN9275000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • Hexanes
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.