Learn More
Hexanes, 99 %, pur, mélange d’isomères, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3737525 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon en verre EcoSafPak™
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit. 10677201
Marque: Thermo Scientific Acros 411540010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 92112-69-1 | C6H14
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexanes
Point de fusion -95.0°C
Note relative au nom Mixture of Isomers
CAS 92112-69-1, 110-54-3
Couleur Incolore
Densité 0.6590g/mL
Point d’ébullition 69.0°C
Quantité 1 L
Point d’éclair −22°C
Spectre IR Authentic
Conditionnement Flacon en verre EcoSafPak™
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3748 to 1.3810
Plage de pourcentage du dosage 99%
Gravité spécifique 0.659
Formule moléculaire C6H14
Formule linéaire CH3(CH2)4CH3
Numéro MDL MFCD00009520
Tension de vapeur Vapor Pressure: 160mbar at 20°C
Viscosité 0.31 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 142
Merck Index 14, 4694
Synonyme Hex
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and chloroform
Poids de la formule 86.18
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hexanes
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: hexane