Learn More
Hexanes, 98+ %, extra pur, mélange d’isomères, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10773884 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Tambour métallique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit. 10773884
Marque: Thermo Scientific Acros 176660250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 92112-69-1 | C6H14
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexanes
Point de fusion -95.0°C
Note relative au nom Mixture of Isomers
CAS 92112-69-1, 110-54-3
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.6590g/mL
Point d’ébullition 69.0°C
Quantité 25 L
Point d’éclair −22°C
Conditionnement Tambour métallique
Forme physique Liquide ou solide
Indice de réfraction 1.3748 to 1.3810
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Résidus après évaporation 0.001 % max.
Gravité spécifique 0.659
Formule moléculaire C6H14
Formule linéaire CH3(CH2)4CH3
Numéro MDL MFCD00009520
Viscosité 0.31 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 142
Eau 0.05% Max.
Merck Index 14, 4694
Synonyme Hex
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and chloroform
Poids de la formule 86.18
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Extra pur