Learn More
Hexanes, ≈95 % de n-hexane, pour HPLC
Description
C6H14, numéro CAS-110-54-3, hexanen, hexane, heksan, esani, dipropyl, skellysolve b, hydrure d’hexyle, n-hexane, gettysolve-b, hexanes, 2,5 L, 69°C, CHEBI:29021, incolore, 86,18 g/mol, VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N, -95°C, 9520, 86,178, flacon en verre revêtu de plastique, liquide, 8058, CCCCCC, 2,97
Spécification
Spécification
Point de fusion | -95°C |
Couleur | Incolore |
Point d’ébullition | 69°C |
Quantité | 2.5 L |
Conditionnement | Flacon en verre revêtu de plastique |
Forme physique | Liquide |
Tension de vapeur | 160mbar at 20°C |
Viscosité | 0.31 mPaS at 20°C |
Poids de la formule | 86.18g/mol |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
2527802 | Certificat d’analyse | 20/02/2025 | H/0406/10RSS,H/0406/17CN,H/0406/PB17X,H/0406/25RSS,H/0406/21,H/0406/30RSS,H/0406/15,H/0406/17Z,H/0406/PB17,H/0406/15X,H/0406/17 |
2526094 | Certificat d’analyse | 07/02/2025 | H/0406/10RSS,H/0406/17CN,H/0406/PB17X,H/0406/25RSS,H/0406/21,H/0406/30RSS,H/0406/15,H/0406/17Z,H/0406/PB17,H/0406/15X,H/0406/17 |
2525881 | Certificat d’analyse | 07/02/2025 | H/0406/10RSS,H/0406/17CN,H/0406/PB17X,H/0406/25RSS,H/0406/21,H/0406/30RSS,H/0406/15,H/0406/17Z,H/0406/PB17,H/0406/15X,H/0406/17 |
2525686 | Certificat d’analyse | 06/02/2025 | H/0406/10RSS,H/0406/17CN,H/0406/PB17X,H/0406/25RSS,H/0406/21,H/0406/30RSS,H/0406/15,H/0406/17Z,H/0406/PB17,H/0406/15X,H/0406/17 |
2525568 | Certificat d’analyse | 06/02/2025 | H/0406/10RSS,H/0406/17CN,H/0406/PB17X,H/0406/25RSS,H/0406/21,H/0406/30RSS,H/0406/15,H/0406/17Z,H/0406/PB17,H/0406/15X,H/0406/17 |
Sécurité et traitement
- Hexanes, 95% n-Hexane
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P331-NE PAS faire vomir.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Chimie en folie
Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.Code promotionnel: 25908Expire: 2025-03-31