Learn More
Hexane, mélange d’isomères, CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥98,5 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Catalog Number 15642960
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Glass Bottle
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥ 98,5%
  • Pour HPLC et synthèse organique
  • Solvants polyvalents de haute pureté
  • Cohérence élevée d’un lot à l’autre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Hexane, mixture of isomers
Point de fusion -95°C (literature)
Note relative au nom CHROMASOLV™, for HPLC, ≥98.5%
Absorbance max. 0.01 at 250 nm, max. 0.02 at 240 nm, max. 0.05 at 230 nm, max. 0.10 at 220 nm, max. 0.30 at 210 nm, max. 1.0 at 195 nm, max. 0.01 at 400 nm
CAS 110-54-3
Densité 0.672 g/mL at 25 °C(lit.)
Point d’ébullition 48°C to 65°C
Quantité 1 L
Point d’éclair −26°C
Conditionnement Glass Bottle
Notes de pourcentage du dosage of hexane all isomers, GC
Formule moléculaire C6H14
Formule linéaire C6H14
Numéro MDL MFCD02179311
Numéro UN UN1208
Beilstein 1730733
Synonyme n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
Clé InChI VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCC
Nom IUPAC hexane
Poids moléculaire (g/mol) 86.18
CID PubChem 8058
ChEBI CHEBI:29021
Pourcentage de pureté >98.50%
Qualité HPLC