Learn More
Hexane, réactif de laboratoire, ≥95 %, Honeywell™
Code produit. 15681860 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
4 x 2.5 L, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
20 L
25 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
190 L
Conditionnement:
Flacon en aluminium
Flacon en verre
Metal Drum
Poly Pail
Stainless Steel Can
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Réactif de laboratoire, ≥ 95 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-54-3
Formule moléculaire C6H14
Poids moléculaire (g/mol) 86.18
Numéro MDL MFCD02179311
Clé InChI VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
CID PubChem 8058
ChEBI CHEBI:29021
Nom IUPAC hexane
SMILES CCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexane
Point de fusion -95°C
Couleur Incolore
Densité 0.659g/mL at 25°C
Point d’ébullition 69°C
Quantité 4 x 2.5 L
Limite d’explosion 0.077
Point d’éclair −26°C (−14.8°F)
Température d’allumage 453°F
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction n20/D 1.375(lit.)
Formule linéaire CH3(CH2)4CH3
Tension de vapeur 132mmHg (20°C), 256mmHg (37.7°C), 5.2psi (37.7°C)
Numéro UN UN1208
Beilstein 1730733
Poids de la formule 86.18g/mol
Pourcentage de pureté ≥95%
Qualité Réactif de laboratoire
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hexane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: n-hexane
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hexane, réactif de laboratoire, ≥95 %, Honeywell™ >