Learn More
Hexane, réactif de laboratoire, ≥95 %, Honeywell™
Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
20 L
25 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
190 L
Conditionnement:
Flacon en aluminium
Flacon en verre
Metal Drum
Poly Pail
Stainless Steel Can
Description
- Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Hexane |
Point de fusion | -95°C |
Couleur | Incolore |
Densité | 0.659g/mL at 25°C |
Point d’ébullition | 69°C |
Quantité | 25 L |
Limite d’explosion | 0.077 |
Point d’éclair | −26°C (−14.8°F) |
Température d’allumage | 453°F |
Conditionnement | Stainless Steel Can |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hexane, réactif de laboratoire, ≥95 %, Honeywell™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu