Learn More
Heptane, CHROMASOLV™, ≥99 %, LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
Description
- Pour l’analyse des traces de métaux LC-MS et LC-UV
- Contrôle qualité HPLC / UV-VIS
- Faible dérive de la ligne de base du gradient
- Faibles niveaux de métaux à l’état de traces
- Pas d’impuretés non volatiles
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Heptane |
| Densité | 0.684g/mL at 25°C |
| Quantité | 2.5 L |
| Limite d’explosion | 0.07 |
| Point d’éclair | −4°C (24.8°F) |
| Température d’allumage | 433°F |
| Formule linéaire | CH3(CH2)5CH3 |
| Tension de vapeur | 83 mmHg (37.7°C), 40 mmHg (20°C) |
| Numéro UN | UN1206 |
| Beilstein | 1730763 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Heptane
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.