Learn More
Hexane, 95 % n-Hexane, BAKER ANALYZED, J.T.Baker™
Code produit. 10507472
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
Conditionnement:
Bidon de sécurité en métal EcoTainer
Verre
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Produit chimique de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et dans les secteurs spécialisés.
  • L’étiquette fournit une véritable analyse de lot comme garantie de pureté et de cohérence
  • Les méthodes analytiques utilisées pour ces déterminations sont basées sur les procédures d’essai standard décrites dans les publications techniques
  • Les améliorations mises au point par J.T. Baker sont utilisées pour atteindre un degré plus élevé de fiabilité
Identifiants chimiques
CAS 110-54-3
Formule moléculaire C6H14
Poids moléculaire (g/mol) 86.18
Numéro MDL MFCD02179311
Clé InChI VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
CID PubChem 8058
ChEBI CHEBI:29021
Nom IUPAC hexane
SMILES CCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Hexane
Point de fusion -95°C
Couleur Incolore
Densité 0.657 g/mL at 25°C
Point d’ébullition 69°C
Quantité 5 L
Limite d’explosion 1.2 - 7.4 Vol %
Point d’éclair −26°C
Température d’allumage 240°C
Conditionnement Bidon de sécurité en métal EcoTainer
Forme physique Liquide
Résidus après évaporation Max. 0.001%
Formule linéaire CH3(CH2)4CH3
Numéro UN 1208
Viscosité 0.326 mPas (dynamic), 0.50mm2/s (kinematic)
Beilstein 1730733
Informations sur la solubilité 0.1g/L in water
Poids de la formule 86.18g/mol
Pourcentage de pureté ≥95%
Qualité BAKER ANALYZED™
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.