Learn More
Hexane, + de 96 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
107.00€ - 295.00€
Identifiants chimiques
CAS | 66-25-1, 59-02-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H12O |
Poids moléculaire (g/mol) | 100.16 |
Numéro MDL | MFCD00007027 |
Clé InChI | JARKCYVAAOWBJS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | caproaldehyde, hexaldehyde, caproic aldehyde, capronaldehyde, 1-hexanal, n-hexanal, hexanaldehyde, n-caproaldehyde, hexylaldehyde, aldehyde c-6 |
CID PubChem | 6184 |
Nom IUPAC | hexanal |
SMILES | CCCCCC=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10685392
|
Thermo Scientific Acros
151855000 |
500 mL | Flacon en verre |
107.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10735821
|
Thermo Scientific Acros
151850010 |
1 L | Flacon en verre |
208.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10349273
|
Thermo Scientific Acros
151850025 |
2.5 L | Flacon en verre |
295.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
66-25-1, 59-02-9 | |
100.16 | |
JARKCYVAAOWBJS-UHFFFAOYSA-N | |
6184 | |
CCCCCC=O |
C6H12O | |
MFCD00007027 | |
caproaldehyde, hexaldehyde, caproic aldehyde, capronaldehyde, 1-hexanal, n-hexanal, hexanaldehyde, n-caproaldehyde, hexylaldehyde, aldehyde c-6 | |
hexanal |
Spécification
Hexanal | |
66-25-1, 59-02-9 | |
Incolore à jaune | |
130.0°C to 131.0°C | |
Authentique | |
C6H12O | |
1.4020 to 1.4070 | |
01, II, 745 | |
0.815 | |
Solubility in water: 4.8g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, acetone, chloroform, ether | |
CCCCCC=O | |
approx. 500ppm alpha-tocopherol | |
6184 | |
100.16 | |
Liquide |
10mg KOH/g max. | |
-56.0°C | |
0.8150g/mL | |
32°C | |
95% min. (GC) | |
CH3(CH2)4CHO | |
MFCD00007027 | |
15, 1762 | |
caproaldehyde, hexaldehyde, caproic aldehyde, capronaldehyde, 1-hexanal, n-hexanal, hexanaldehyde, n-caproaldehyde, hexylaldehyde, aldehyde c-6 | |
JARKCYVAAOWBJS-UHFFFAOYSA-N | |
hexanal | |
100.16 | |
0.69 mPa.s (20°C) | |
96% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une grave irritation oculaire.
Déclaration GHS P
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation.
- Ne pas fumer.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 200-624-5
- Hexanal
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.