Learn More
Hexan-1-ol, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
500 mL
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre revêtu de plastique
Spécification
Point de fusion | -52°C |
Couleur | Incolore |
Point d’ébullition | 156°C |
Conditionnement | Boîte métallique |
Quantité | 25 L |
Poids de la formule | 102.18g/mol |
Forme physique | Liquide |