Learn More
Hexaméthylènetétramine, ACS 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11387918
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Hexamethylenetetramine is used in the manufacturing of phenolic resins liquid preparations and molding compounds. It finds applications in in brake and clutch linings, abrasive products, non-woven textiles and fireproof materials. It is also used as a drug taken by mouth to prevent recurrent urinary tract infections. It is used as a solid fuel in association with 1,3,5-trioxane in campers, hobbyists, the military and relief organizations. It acts as a food additive and as a preservative. It is an important reagent in organic synthesis, especially Duff reaction, Sommelet reaction and in the Delepine reaction. Further, it is used in adhesives, coatings, sealants, and leather preservatives. It is utilized as a formaldehyde releaser for photographic film development and as a hardener for epoxy resins of the bisphenol A type.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-97-0
Formule moléculaire C6H12N4
Poids moléculaire (g/mol) 140.19
Numéro MDL MFCD00006895
Clé InChI VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methenamine, hexamethylenetetramine, hexamine, urotropine, 1,3,5,7-tetraazaadamantane, hexamethylenamine, aminoform, methenamin, urotropin, formamine
CID PubChem 4101
ChEBI CHEBI:6824
SMILES C1N2CN3CN1CN(C2)C3
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexamethylenetetramine
Point de fusion 280°C (sublimation)
Couleur Blanc
Densité 1.33 g/mL
Point d’éclair 250°C (482°F)
Quantité 100 g
Numéro UN UN1328
Beilstein 2018
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,5966
Informations sur la solubilité Soluble in water,dimethyl sulfoxide,chloroform,ethanol and acetone. Slightly soluble in ether.
Poids de la formule 140.19
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité ACS
Forme physique Solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hexamethylenetetramine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1,3,5,7-Tetraazatric