Learn More
Hexaméthylèneimine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10714431 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25mL
500mL
5mL
Code produit. 10714431
Marque: Thermo Scientific Acros 120590050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 111-49-9 | C6H13N | 99.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-49-9
Formule moléculaire C6H13N
Poids moléculaire (g/mol) 99.17
Numéro MDL MFCD00006934
Clé InChI ZSIQJIWKELUFRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexamethyleneimine, homopiperidine, hexahydroazepine, hexahydro-1h-azepine, perhydroazepine, 1h-azepine, hexahydro, hexamethylenimine, azacycloheptane, azepan, hexamethylene imine
CID PubChem 8119
ChEBI CHEBI:32616
Nom IUPAC Azépine
SMILES C1CCCNCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexamethyleneimine
Point de fusion -37.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8800g/mL
Point d’ébullition 138.0°C
Point d’éclair 18°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4650 to 1.4670
Quantité 5 mL
Beilstein 20, 94
Gravité spécifique 0.88
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in strongly alkaline materials, soluble in methanol, ethanol, benzene and ether
Poids de la formule 99.17
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hexamethyleneimine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.