Learn More
Hexaméthyldisiloxane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10276870
Hexaméthyldisiloxane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10276870
100 mL, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
10 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10276870
Marque: Thermo Scientific Acros 194791000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactifs de silylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-46-0
Clé InChI UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexamethyldisiloxane, disiloxane, hexamethyl, hexamethyl disiloxane, oxybis trimethylsilane, fluka ag, hmdso, bis trimethylsilyl ether, belsil dm 0.65, bis trimethylsilyl oxideAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 24764
ChEBI CHEBI:78002
Nom IUPAC triméthyl(triméthylsilyloxy)silane
SMILES C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexamethyldisiloxane
Point de fusion -59.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.7600g/mL
Point d’ébullition 101.0°C
Point d’éclair −6°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H18OSi2
Formule linéaire (CH3)3SiOSi(CH3)3
Indice de réfraction 1.3765 to 1.3785
Quantité 100 mL
Beilstein 04,III,1859
Fieser 08,240; 09,55; 10,196
Merck Index 15,4726
Gravité spécifique 0.76
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids moléculaire (g/mol) 162.38
Viscosité 0.5 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 162.38
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0467536 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number194790025,194791000,194795000
Numéro de lotA0463437 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/06/2024 Catalog Number194790025,194791000,194795000
Numéro de lotA0459395 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/01/2024 Catalog Number194790025,194791000,194790100,194795000
Numéro de lotA0454666 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number194790025,194791000,194790100,194795000
Numéro de lotA0396672 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number194790025,194791000,194790100,194795000
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hexamethyldisiloxane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hexaméthyldisiloxane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >